Learn More
Fisherbrand™ Teclu Burner with NF Connection, 13mm Opening
Suitable for glass work and soldering.
61.15€ - 61.20€
Specifica
Product Type | Teclu Burner |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Glasswork and soldering |
Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11795396
|
Fisherbrand™
4010/1BSP |
Butane, Propane, LPG |
61.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11785396
|
Fisherbrand™
4010/2BSP |
Natural Gas, Methane |
61.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Constructed with a gas control needle valve
- Specially designed conical mixing chamber which allows the burner to give off a very hot flame
- Gas and air mixing is regulated by adjusting the knurled wheel below the tube
- Burner diameter of 13mm, overall height of 150mm
Specifica
Teclu Burner | |
Glasswork and soldering | |
1 Ea. |
13 mm | |
150 mm |