Learn More
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
3.63€ - 22.20€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
Sterilità | Non-sterile |
FDA Cleared Surgical Mask | No |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | With Exhalation Valve | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13587000
|
3M™
7000088840 |
FFP1 | No |
22.20€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13597000
|
3M™
7000088842 |
FFP2 | No | N/A | |||||
13507010
|
3M™
7000088841 |
FFP1 | Yes |
3.63€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13517010
|
3M™
7000088843 |
FFP2 | Yes | N/A | |||||
Descrizione
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.- The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
- Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
Specifica
Polypropylene | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Non-sterile | |
No |