Learn More
Lovibond™ Polvere Packs™ per cloro totale
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
25.85€ - 262.14€
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Tipo DPD Total Chlorine Reagent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Quantità Range Volume (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Range Volume (sistema imperiale) Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15351645
Vedere i documenti
Lovibond™
530080
100 Pack 0 to 3.5 mg/L 0.16 oz. 5 mL
28.20€
pezzi 100
15361645
Vedere i documenti
Lovibond™
530083
1000 Pack 0 to 3.5 mg/L 0.16 oz. 5 mL
154.00€
pezzi 1000
11709039
Vedere i documenti
Lovibond™
530123
1000 Pack 0 to 2 mg/L 0.33 oz. 10 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15341655
Vedere i documenti
Lovibond™
530123
1000 Pack 0 to 2 mg/L 0.33 oz. 10 mL
202.00€
pezzi 1000
11718999
Vedere i documenti
Lovibond™
530120
100 Pack 0 - 2 mg/l 0.33 oz. 10 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10402345
Vedere i documenti
Lovibond™
530120
100 Pack 0 - 2 mg/l 0.33 oz. 10 ml
25.85€
pezzi 100
15351655
Vedere i documenti
Lovibond™
530130
100 Pack 0 to 5 mg/L 0.84 oz. 25 mL
28.20€
pezzi 100
15361655
Vedere i documenti
Lovibond™
530133
1000 Pack 0 to 5 mg/L 0.84 oz. 25 mL
227.00€
pezzi 1000
11719039
Vedere i documenti
Lovibond™
530133
1000 Pack 0 to 5 mg/L 0.84 oz. 25 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • For use in SC450™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed foil packets eliminate risk of cross-contamination
  • Available for 5, 10, and 25mL sample sizes
  • Extended shelf life of up to 5 years
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Specifica
US EPA
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
DPD Total Chlorine Reagent
Powder
SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years