Learn More
Lovibond™ PD250 Reagent Dispenser Refill: DPD Total Chlorine
For use with SC450 Chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer
Marca: Lovibond™ 530150
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
For chlorine testing | |
Includes 2 vial of DPD total chlorine reagent | |
Replacement Total Chlorine Reagent |
Used with SC450 chlorine and pH colorimeter, MC500 colorimeter and SP600 spectrophotometer | |
250 Tests |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 2 x 250 TESTS VARIO POWDER TOTAL CHLORINE 10 ML .
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide, EDTA