Learn More
Lovibond™ DPD No. 3 HR Tablets
Marca: Lovibond™ 511590BT
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
White | |
6.3 | |
Water analysis | |
0.01 to 10ppm | |
DPD |
Potassium Iodide <30%, non-hazardous components <70% | |
Tablet | |
SC450 chlorine 2 and 3 colorimeters, MC500 colorimeter, SP600 spectrophotometer, AquaPRO3 and PRO6 Pool photometers | |
20°C | |
DPD No. 3 HR Tablet |