Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Phosphate
Accurate test kits for routine water analysis
Marca: Lovibond™ 147250
75.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes:
- Aqua Comparator Housing
- Aqua Comparator Disc
- Phosphate HR Tablets (100 pack)
- 2 x 13.5 mm Sample Cells
- Tablet Crusher
- Instructions
- Carrying Case
Descrizione
Accurate test kits for routine water analysis
- Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
±5% | |
Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, phosphate HR tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case | |
0 to 80mg/L |
Routine water analysis | |
100 | |
Phosphate Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
- COMPARATOR LOVIBOND PHOSPHATE HR
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium bisulphate, ammonium chloride, boric acid, ammonium meta-vanadate