Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100745
Codice prodotto. 10234431
  • 324.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conical ground cones
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 45/50
Borosilicate Glass (3.3)