Learn More
Fisherbrand™ Locking Test Tube Rack
Test tube locking rack (holds 50 tubes). The Fisherbrand Locking Test Tube Rack has silicon gripping feature securely holds tubes in place.
Marca:  Fisherbrand™ 14955035
8.37 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15916192
  • 9.27€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Holds 13 and 16mm test tubes
  • Securely grips up to 50 tubes
  • Made from Acrylonitrile butadiene styrene
  • Blue
Specifica
Specifica
Locking Test Tube Rack
Blue
ABS
Holding and pouring out the contents of tubes
10 x 5
Tubes (13 to 16 mm)
50
16 mm