Learn More
Sartorius™ LMA200PM-000EU Moisture Analyzer
Effective and rapid moisture analyzer using microwave drying. Sartorius™ LMA200PM-000EU Moisture Analyzer is designed with a built-in analytical weighing system.
Marca:  Sartorius™ LMA200PM-000EU
Codice prodotto. 12837142
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can be used for liquid and pasty samples with a moisture content ranging from approx. 8 to 100%
  • Analysis time approx. 40 - 120 seconds (depends on type of sample and moisture content)
  • Easy two-key operation for routine moisture measurements
  • End-point determination: Fully automatic, by means of mass and moisture sensors; User-defined as loss of weight/unit of time for measurement; Timer mode
  • Built-in analytical weighing system with a capacity of 70g and a resolution of 0.1mg for weight values
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Digital
230 V, 1000 W, 50 Hz
Microwave Radiation
40 to 120 sec.