Learn More
Molecular Probes™ Kit di colorazione delle cellule LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead, per l'eccitazione a 405 nm
Kit di colorazione delle cellule LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead, per l'eccitazione a 405 nm
Specifica
Permeabilità celle | Impermeant |
---|---|
Tipo di cellula | Eukaryotic Cells |
Colore | Aqua |
Descrizione | LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit, for 405 nm excitation |
Metodo di rilevamento | Fluorescence |
Descrizione
Il kit di colorazione delle cellule Fixable Aqua Dead™ LIVE/DEAD™ è utilizzato per determinare la vitalità delle cellule prima della fissazione e della permeabilizzazione richieste per la colorazione degli anticorpi intracellulari o prima dell'eliminazione dei materiali a rischio biologico con fissazione della formaldeide. Questo kit è stato ottimizzato e convalidato per l'uso con un citometro a flusso a laser violetto.Visualizza una guida alla selezione per tutti i coloranti di vitalità fissabili per la citometria a flusso.
Stabile
A differenza dei prodotti che vengono venduti in soluzione, LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain è stato opportunamente confezionato in 40 provette di prova, al fine di garantire la stabilità e le prestazioni del colorante nel tempo. I coloranti amminoreattivi in soluzione perdono la loro efficacia in un breve periodo di tempo; pertanto, è consigliabile usare il flaconcino completamente una volta reidratato. Se ciò non è possibile, suddividere le provette in piccoli volumi e conservare a -80° C, evitando cicli di congelamento/scongelamento.
Resistente
Le macchie del discriminatore delle cellule morte possono perdere la sensibilità dopo il trattamento con fissativi quali formaldeide o metodi di fissazione basati sull'etanolo richiesti per gli studi della fosforilazione intracellulare. LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain è un colorante amminoreattivo che si lega in maniera covalente alle ammine intracellulari ed extracellulari e il modello di colorazione viene preservato dopo la fissazione della formaldeide.
Compensazione bassa
LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain è stato selezionato in base alle sue proprietà fluorescenti per ridurre al minimo la compensazione tra gli altri coloranti viola e i coloranti che si eccitano con laser blu a 488 nm. Il colorante reattivo fluorescente all'acqua ha un'eccitazione massima pari a ∼375 nm, ma viene eccitato bene con il laser violetto a 405 nm e ha un'emissione massima di ∼512 nm, in modo che possa essere raccolto nel secondo canale sulla maggior parte dei citometri a flusso a laser violetto.
Modalità di funzionamento
Nelle cellule con membrane compromesse, il colorante reagisce con le ammine libere sia all'interno della cellula che sulla superficie cellulare, restituendo una colorazione caratterizzata da un'intensa fluorescenza. Nelle cellule vitali, la reattività del colorante è limitata alle ammine superficiali della cellula, producendo una fluorescenza meno intensa. La differenza di intensità in genere è superiore a 50 volte, tra cellule vive e morte, per una semplice discriminazione.
Colori disponibili
LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stains sono disponibili in una grande varietà di colori, per soddisfare le esigenze dei pannelli multicolori.
Specifica
Impermeant | |
Aqua | |
Fluorescence | |
Flow Cytometer | |
LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain | |
375 nm | |
LIVE/DEAD |
Eukaryotic Cells | |
LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit, for 405 nm excitation | |
Viability Assay | |
Stain | |
526 | |
Solid | |
Room Temperature |
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.