Learn More
Thermo Scientific Chemicals Litmus, pure, indicator grade
54.57€ - 407.03€
Identificatori chimici
CAS 1393-92-6
Numero MDL MFCD00131528
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10164160
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
190220250
25 g Glass bottle
54.57€
25g
10552924
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
190221000
100 g Glass bottle
154.77€
100g
10494205
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
190225000
500 g Glass bottle
407.03€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
1393-92-6
MFCD00131528
Specifica
Litmus
MFCD00131528
Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Pure
Black/Blue to Blue
1393-92-6
15, 5603
Authentic
from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Powder or Granules
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Litmus