Learn More
Lithium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12902145 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7439-93-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix H2O
Quantità 250 mL