Learn More
Lithium Nitrate, Honeywell
Codice prodotto. p-7071911 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC Name lithium;nitrate
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Nitrate
Quantità 100 g
Formula lineare LiNO3
Numero UN 2722
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 68.95g/mol
Grado ReagentPlus™