Learn More
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 600.0°C |
Materiale o nome chimico | Lithium nitrate |
Punto di fusione | 251.0°C |
Colore | Black to Blue |
Forma fisica | Lustrous Spheres |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
Formula lineare | LiNO3 |
Indice di Merck | 15,5592 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
Show More |