Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15631240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Dimensione della confezione:
100g
100kg
1kg
500g
pezzi 6
Purum,≥98.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Formula molecolare H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
Numero MDL MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Hydroxide Monohydrate
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare LiOH · H2O
Numero UN UN2680
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Peso formulazione 41.96
Percent Purity ≥98.5%
Grado purum