Learn More
Lithium Carbonate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071795 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Dimensione della confezione:
100g
100kg
1kg
pezzi 6
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC Name dilithium;carbonate
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Carbonate
Quantità 100 g
Formula lineare Li2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Peso formulazione 73.89g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado purum