Learn More
Lithium Bromide, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium Bromide |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | LiBr |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 86.85g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |