Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% (ca 1.06M) soln. in THF/ethylbenzene, packaged in resealable septum cap bottle
Descrizione
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store under inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
Nota nome | packaged in resealable septum cap bottle |
Quantità | 100 mL |
Formula lineare | [(CH3)3Si]2NLi |
Numero UN | UN2924 |
Beilstein | 8136861 |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1°F) |
Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
Peso formulazione | 167.33 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, eth