Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Honeywell
Codice prodotto. 15657910 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.01
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acetic acid lithium salt
IUPAC Name lithium(1+) acetate dihydrate
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Specifica
CAS max % ≤100.00
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Beilstein 3564320
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.3 g/cm3
Titolo del prodotto
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Honeywell >