Learn More
Lithium Acetate Dihydrate, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Codice prodotto. 15656040 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Purum p.a., crystallized,≥97.0% (NT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.014
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC Name lithium;acetate;dihydrate
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium acetate dihydrate
Punto di fusione 53°C to 56°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare CH3COOLi · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Peso formulazione 102.02g/mol
Percent Purity ≥97.0% (NT)
Odore No data
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.3g/cm3