Learn More
Lithium, 99+%, granular, dry Codice prodotto.: 10481251
Lithium, 99+%, granular, dry
Codice prodotto. p-222326 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10481251
Marca: Thermo Scientific Acros 211440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-93-2
Formula molecolare Li
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Numero MDL MFCD00134051
InChI Key WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC Name lithium
SMILES [Li]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
Nota nome 99+%
Punto di fusione 180.0°C
Punti di ebollizione 1340.0°C
Densità 0.5300g/mL
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 25 g
Fieser 01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161
Indice di Merck 15, 5576
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming lioh and hydrogen, soluble in liquid ammonia and acids, decomposes in alcohol
Peso formulazione 6.94
Percent Purity ≥99%
Forma Granular
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0472866 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/06/2025 Codice prodotto211440250,211442500
Numero di lottoA0392076 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Codice prodotto211440250,211442500
Numero di lottoA0461698 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Codice prodotto211440250,211442500
Numero di lottoA0462502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/05/2024 Codice prodotto211440250,211442500
Numero di lottoA0442354 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2023 Codice prodotto211440250,211442500
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Lithium, 99+%, granular, dry >