Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lissamine Rhodamine B Sulfonyl Chloride, +99%
Codice prodotto. 10536792
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62796-29-6
Formula molecolare C27H29ClN2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 577.107
Numero MDL MFCD00042001
InChI Key YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sulforhodamine B sulfonyl chloride
PubChem CID 65223
IUPAC Name 5-chlorosulfonyl-2-[3-(diethylamino)-6-diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Nota nome 99+%
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 577.11
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Colore Green
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.