Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, HDPE, 20mL
Made from high density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency. These LS vials with separate screw caps (size 22-400) are packaged in polyethylene bags of 100 and placed in a separate tray from the caps.
219.00€ - 351.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
---|---|
Materiale | HDPE |
Volume (sistema metrico) | 20 mL |
N. per custodia | 500 |
Tipo di imballaggio | Shrink-wrapped. Caps packaged separately. |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12497341
|
DWK Life Sciences
986711 |
Foil (cap) | Polypropylene |
221.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12417351
|
DWK Life Sciences
986716 |
Polyethylene Cone (cap) | Urea |
351.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10335804
|
DWK Life Sciences
986710 |
Foamed Polyethylene (cap) | Polypropylene |
219.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made from high density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency
- Manufactured to precise tolerances to avoid jamming
- Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
- Caps packaged separately
Specifica
27 mm | |
20 mL | |
Shrink-wrapped. Caps packaged separately. | |
22-400 |
HDPE | |
500 | |
61 mm |