Learn More
Buerkle™ Liquid-Sampler, Place onto Bottle
The valve is opened by attaching the sample container to empty the sample. Sampler for thin to viscous liquids. Easy use with one-handed operation. With discharge funnel for safe filling of the sample bottles. Material AISI 316L (1.4404).
351.00€ - 405.00€
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Include Discharge Funnel
Diametro (sistema metrico) esterno 32 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10397685
Vedere i documenti
Buerkle™
5326-0003
50 mL
351.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10226203
Vedere i documenti
Buerkle™
5326-0004
100 mL
405.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The valve is opened when the sampler is attached to the sample container. Comes complete with discharge funnel for safe filling of sample bottles.
  • V4A
  • Autoclavable up to max. 121°C 20 min.
Specifica
Specifica
Liquid Sampler
Autoclavable
32 mm
Stainless Steel (V4A)
Discharge Funnel