Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Specially designed to prevent machined glass joints from binding
Marca:  Kartell™ 0104200
Codice prodotto. 15835497
  • 36.10€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to DIN 12242
  • Suitable for foodstuff
Compliance
DIN 12242
Specifica
Specifica
PTFE
10/pk
31 mm
34/35
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kartell™ Lining for Glass Tapers > Cone size: 34/ 35