Learn More
JULABO™ Coperchi a ribalta per bagni
Prevent liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination to 80°C, for SW22/23.
Marca: JULABO™ 8970288
273.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This accessory is suitable for JULABO™ SW22, SW23Specifica
SW22, SW23, TW20 shaking water bath | |
Bath Cover | |
Prevent liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination to 80°C | |
Makrolon |