Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Designed to fit Haldenwanger™ Porcelain Crucibles.
88.50€ - 97.05€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Porcellana |
Product Type | Coperchi per crogioli |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12386487
|
Haldenwanger™
L 79D/7A |
13mL crucibles |
88.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12396487
|
Haldenwanger™
L 79D/6 |
20mL crucibles | N/A | ||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- For use with porcelain crucibles
Specifica
White | |
Porcellana | |
Coperchi per crogioli |