Learn More
Lidocaine, 97.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10350944 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-58-6
Formula molecolare C14H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 234.343
Numero MDL MFCD00026733
InChI Key NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine
Punto di fusione 66.0°C to 69.0°C
CAS min. % 96.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 182.0°C (4.0 mmHg)
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 97.5%
Indice di Merck 15, 5535
Peso formulazione 234.34
Percent Purity 97.5%
compliance-icons
Product Identifier
  • Lidocaine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.