Learn More
Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths is constructed of curved or flat plastic with an integral handle
Marca:  Grant Instruments™ PL18
Codice prodotto. 11456467
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths is constructed of curved or flat plastic with an integral handle
  • Flat or curved moulded plastic
  • Integral handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Lid for 12L tank
P18 Plastic Tank
Plastic