Learn More
Liebherr™ LG Series Lab Freezer
Per una capacità di congelamento ottimale. Il congelatore da laboratorio Liebherr™ Serie LG offre il raffreddamento migliore e più veloce per i prodotti di laboratorio congelati. Disponibile in una vasta gamma di formati, con cassetti o ripiani per soddisfare le esigenze di qualsiasi laboratorio. I modelli LGPv sono dotati di un sistema di sorveglianza per la massima sicurezza.
Specifica
Descrizione Congelatore ventilato da laboratorio
Certificazione/Conformità EC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001
Colore Bianco
Frequenza 50 Hz
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Conservazione affidabile e sicura di prodotti congelati e infiammabili
  • Controllo elettronico della temperatura con pannello di controllo a LED
  • Congelamento statico a -20°C con sbrinamento manuale
  • Grande congelatore con funzionamento continuo e allarmi acustici di sovratemperatura e sportello aperto
  • Interno certificato ATEX per la conservazione sicura di prodotti volatili o infiammabili
  • Tutti i componenti o i contatti elettrici che potrebbero causare scintille sono all'esterno del congelatore
Pratico e robusto
  • Corpo in acciaio anticorrosione con rivestimento epossidico
  • Contenitore in ABS bianco con angoli arrotondati per una pulizia semplificata
  • Piccolo congelatore dotato di cassetti scorrevoli e trasparenti, rimovibili per poter posare i prodotti direttamente sui ripiani
  • Ripiani di vetro regolabili e solidi cassetti
  • Indicato per temperature ambienti comprese tra 10 e 30°C
Specifica
Specifica
Congelatore ventilato da laboratorio
EC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001
Bianco
50 Hz