Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuco Crystal Violet, 99%, pure
Codice prodotto. 10781091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 603-48-5 | C25H31N3 | 373.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-48-5
Formula molecolare C25H31N3
Molecular Weight (g/mol) 373.54
Numero MDL MFCD00008314
InChI Key OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), LCV
PubChem CID 69048
IUPAC Name 4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Leuco Crystal Violet
Punto di fusione 175.0°C to 180.0°C
Nota nome 99%
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH[C6H4N(CH3)2]3
Beilstein 13, 315
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 373.53
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Gray to White
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Leuco Crystal Violet
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.