Learn More
Bollé Safety B-Clean Lens Cleaning Products/Kits
Click to view available options
Product Type:
Anti-Fog Kit
Anti-Fog Spray
Cleaning Station
Lens Cleaner Spray
Multi-function Dry Cleaning Tissues
Panno per la pulizia delle lenti
Tissue Dispenser
Quantità:
1 Ea.
200/Pk.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
250mL
30mL
500mL
50mL
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Alcohol and silicone free
- Water-based formula guarantees a perfect cleaning and protection for your spectacles and goggles
Specifica
Specifica
Product Type | Cleaning Station |
Da utilizzare con (applicazione) | For All Types of Ocular |
Quantità | 1 Ea. |
Titolo del prodotto
Bollé Safety B-Clean Lens Cleaning Products/Kits >