Learn More
BINDER™ Barre luci LED
Barre luci LED - Kit base 500, lunghezza 50 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz
1335.00€ - 1655.00€
Specifica
Lighting | LED |
---|---|
Materiale | Plastic |
Tipo | Lighting |
Include | 4 light strips with attachment material |
Tensione | 100/240 V |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15689518
|
BINDER™
8012-1107 |
30 cm |
1335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15699518
|
BINDER™
8012-1108 |
50 cm |
1420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15609528
|
BINDER™
8012-1109 |
90 cm |
1655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- 2 pieces
- Includes attachment material
- Control unit for max. 4 light strips
- 100-240 V, 50/60 Hz
Specifica
LED | |
Lighting | |
100/240 V |
Plastic | |
4 light strips with attachment material |