Learn More
BINDER™ Ripiano estraibile forato
Presa interna - occultabile, con la spina corrispondente (tensione di rete, max. 500 W, max. 90 °C) (grado di protezione IP67)
Marca:  BINDER™ 8012-1717
Codice prodotto. 15795653
  • 413.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Expansion set consisting of 2 pieces
  • Attachment material: clips
  • For expanding the basic set of light bars
Specifica
Specifica
Barre luci LED - Kit ampliamento 500, lunghezza 50 cm, Kit ampliamento comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio: clip. Per ampliamento dei kit base di barre luci
Plastic
Expansion of Basic Set of Light Bars
50 cm
100/240 V
Dispositivi BINDER series KBF, KMF, KBF-S, KT 115, KT 170, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Lighting
2 Pc.
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz