Learn More
Lead Standard in Base Oil 75, 1000μg/g, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep ORG-PB8-2Z
Quantità | 50 g |
---|
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Pb | 1000μg/g |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Lead Oil Standard | |
7439-92-1, 64742-65-0 | |
0.5, 99.5 | |
0.5, 99.5 | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
[Pb] | |
Base Oil 75 | |
207.20 | |
50 g | |
Oil/Plasma |
Triple-leached LDPE bottle | |
With Certificate of Analysis. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Pb | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
lead | |
Petrochemical Testing | |
5352425 | |
CHEBI:27889 | |
Matrix Concentration Cat. No. Base Oil 75 1000μg/g ORG-PB8-2Z |
Sicurezza e movimentazione
- 1000 ug/g Lead in Base Oil 75
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Lead from Lead Oxide