Learn More
Lead shot, 4mm (0.2in), 97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
36.58€ - 240.20€
Identificatori chimici
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Formula molecolare | Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
Numero MDL | MFCD00134050 |
InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
IUPAC Name | lead |
SMILES | [Pb] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15480967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000675.22 |
100 g |
36.58€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11346617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000675.36 |
500 g |
83.62€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000675.A3 |
2 kg |
240.20€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
lead |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Specifica
Lead shot | |
7439-92-1 | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Shot |
4mm (0.2 in.) | |
97% (metals basis) | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
lead | |
5352425 | |
207.2 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead shot
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .