Specifica
Materiale o nome chimico | Lead molybdenum oxide |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | PbMoO4 |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 367.13 |
Percent Purity | 99% |
Odore | Odorless |
Densità | 6.7 |
Titolo del prodotto
Lead molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific™ >