Learn More
Lead molybdenum oxide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11474280
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10190-55-3
Formula molecolare MoO4Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.146
Numero MDL MFCD00016272
InChI Key XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
IUPAC Name dioxido(dioxo)molybdenum;lead(2+)
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead molybdenum oxide
Quantità 25 g
Formula lineare PbMoO4
Numero UN UN3077
Peso formulazione 367.13
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 6.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead molybdenum oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .