Learn More
Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
Nota nome | Polymeric precursor |
Colore | Brown |
Forma fisica | Viscous Liquid |
Quantità | 1 g |
Numero MDL | MFCD02684260 |
Numero UN | UN1993 |
Informazioni di solubilità | Soluble in hexane, toluene and alcohol |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .