Learn More
Lead(IV) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781966
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-60-0
Formula molecolare O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
Numero MDL MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC Name dioxolead
SMILES O=[Pb]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) oxide
Punto di fusione 290°C (decomposition)
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.995% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Peso formulazione 239.19
Odore Odorless
Densità 9.38 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diossido di piombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .