Learn More
Lead(IV) oxide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11470703
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-60-0
Formula molecolare O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
Numero MDL MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC Name dioxolead
SMILES O=[Pb]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) oxide
Punto di fusione 290°C
Quantità 2500 g
Numero UN UN1872
Indice di Merck 14,5407
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Peso formulazione 239.19
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Densità 9.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .