Learn More
Lead(IV) oxide, 97+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead(IV) oxide |
Punto di fusione | 290°C |
Nota nome | p.a. |
Colore | Brown to Black |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 2.5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 97+% |
Formula lineare | PbO2 |
Fieser | 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282 |
Indice di Merck | 15, 5462 |