Learn More
Lead(IV) oxide, 97+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead(IV) oxide |
Punto di fusione | 290°C |
Nota nome | p.a. |
Colore | Brown to Black |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 97+% |
Formula lineare | PbO2 |
Fieser | 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282 |
Indice di Merck | 15, 5462 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead(IV) oxide
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.