Learn More
Lead(IV) acetate, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11934901
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-67-8, 64-19-7
Formula molecolare C8H12O8Pb
Molecular Weight (g/mol) 443.36
InChI Key NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC Name acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) acetate
Punto di fusione 175.0°C to 180.0°C
Colore Orange-Pink to White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodometry)
Formula lineare (CH3CO2)4Pb
Fieser 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193
Indice di Merck 15,5478
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane
Peso formulazione 443.36
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(IV) acetate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.