Learn More
Lead ingot, 99.999% (metals basis) Codice prodotto.: 11384648
Lead ingot, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407531
100 g, 100g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11384648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043008.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray ingot
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma Ingot
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoM29L019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Codice prodotto043008.22,043008.36
Numero di lottoQ23K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Codice prodotto043008.22,043008.36
Numero di lottoW29C042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto043008.22,043010.09,043008.36
Numero di lottoC17N02 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto043008.22,043010.09,043008.36
Numero di lottoA22N08 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto043008.22,043010.09,043008.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead ingot
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Lead ingot, 99.999% (metals basis) >