Learn More
Lead(II) zirconium oxide, Puratronic™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15446345
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-01-4
Formula molecolare O3PbZr
Molecular Weight (g/mol) 346.421
Numero MDL MFCD00016275
InChI Key RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
IUPAC Name dioxido(oxo)zirconium;lead(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) zirconium oxide
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Peso formulazione 346.42
Percent Purity 99.997%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Densità 7.0 g/mL