Learn More
Lead(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11319239
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 1314-91-6 | PbTe | 334.80 g/mol
Lead(II) telluride is used to make thermoelectric converter (cooler, generator, heat), infrared detectors and tunnel diode. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-91-6
Formula molecolare PbTe
Molecular Weight (g/mol) 334.80
Numero MDL MFCD00016274
InChI Key OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC Name tellanylidenelead
SMILES [Te]=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead (II) telluride
Punto di fusione 917°C
Forma fisica Pieces
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3284
Indice di Merck 14,5422
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 334.79
Percent Purity 99.999%
Odore Product specific
Densità 8.164 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) telluride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .