Learn More
Lead(II) sulfide, Pb 82% min., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413993
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
Solubility
Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol, and potassium hydroxide.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-87-0
Formula molecolare PbS
Molecular Weight (g/mol) 239.30
Numero MDL MFCD00016280
InChI Key FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead (II) sulfide
Punto di fusione 1114°C
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,5421
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
IUPAC Name λ²-lead(2+) sulfanediide
Peso formulazione 239.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pb 82% min.
Odore Odorless
Indice di rifrazione 3.921
Densità 7.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) sulphide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead(II) sulphide