Learn More
Lead(II) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422987
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-87-0
Formula molecolare PbS
Molecular Weight (g/mol) 239.30
Numero MDL MFCD00016280
InChI Key FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) sulfide
Punto di fusione 1114°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
IUPAC Name sulfanylidenelead
Peso formulazione 239.25
Indice di rifrazione 3.921
Densità 7.5 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .