Learn More
Lead(II) sulfate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-14-2 | O4PbS | 303.256 g/mol
74.57€ - 318.59€
Identificatori chimici
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Formula molecolare | O4PbS |
Molecular Weight (g/mol) | 303.256 |
Numero MDL | MFCD00011166 |
InChI Key | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
PubChem CID | 24008 |
IUPAC Name | lead(2+);sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11366807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.09 |
10 g |
74.57€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010730.18 |
50 g |
318.59€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7446-14-2 | |
303.256 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
lead(2+);sulfate |
Specifica
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
(metals basis) | |
MFCD00011166 | |
14,5420 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
lead(2+);sulfate | |
24008 | |
99.999% | |
Odorless |
1170°C | |
Crystalline | |
O4PbS | |
UN2291 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.256 | |
303.25 | |
Puratronic™ | |
6.2 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead(II) sulfate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .